Learn More
Tocris Bioscience™ PF 06260933 dihydrochloride
MAP4K4 (HGK) inhibitor; also inhibits MINK and TNIK
Marque: Tocris Bioscience™ 5752/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PF 06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 (HGK) inhibitor (IC50 = 140 nM). Also inhibits MINK and TNIK (IC50 values are 8 and 13 nM, respectively). Improves fasting hyperglycemia in mice. Orally active.Spécification
| 5-(4-Chlorophenyl)-[3,3 '-bipyridine]-6,6 '-diamine dihydrochloride | |
| 1883548-86-4 | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAP4K4, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, MEKKK4, mitogen-activa | |
| 10 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?