Learn More
Tocris Bioscience™ PF 05175157
Acetyl-CoA carboxylase (ACC) 1 and 2 inhibitor
Marque:  Tocris Bioscience™ 5790/50
Encompass
Code produit. 15757116
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
PF 05175157 is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) 2 and 1 inhibitor (IC50 values are 45 and 98 nM, respectively). Reduces hepatic and skeletal muscle malonyl-CoA levels in rats. Also inhibits hepatic de novo lipogenesis and reduces whole body respiratory exchange ratio in rats. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
1,4-Dihydro-1′-[2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one
1301214-47-0
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.