Learn More
PF 04620110, Tocris Bioscience™
Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
Marque: Tocris Bioscience 5863/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PF 04620110 is a potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.Spécification
| trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid | |
| 1109276-89-2 | |
| >98% | |
| 5 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?