Learn More
IKA™ PETTE vario
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16258481 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2 μl
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16258481
Marke: IKA™ 0020011218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein ergonomisches Gefühl in Kombination mit kompromissloser, präziser Leistung: Die IKA Single Fix- und Vario-Pipetten können für viele Anwendungen im modernen Labor eingesetzt werden.
Ein ergonomisches Gefühl in Kombination mit kompromissloser, präziser Leistung: Die IKA Single Fix- und Vario-Pipetten können für viele Anwendungen im modernen Labor eingesetzt werden.
  • Die Farbcodierung vereinfacht die schnelle Auswahl einer geeigneten Pipette.
  • Die Widerstandsfähigkeit gegen Stößen, UV-Strahlung und Chemikalien gewährleistet eine langfristige und zuverlässige Dosierfunktion des Spitzenkonus.
  • Die PETTE Fix und vario sind vollständig autoklavierbar und gewährleisten so eine einfache Sterilisation, um einen störungsfreien, präzisen und sicheren Betrieb sicherzustellen.
Ergonomisches Design
  • IKA Pipetten werden mit austauschbaren Griffen in verschiedenen Formen und Materialien geliefert.
  • Passt garantiert gut in die Handfläche.
  • Minimale Reibungskräfte und Federkräfte sorgen auch für eine Dosierung bei ergonomischer Handhabung, ohne viel Aufwand.
  • Die Pipettenspitze kann unabhängig von der Handstellung gelöst werden, während die Volumeneinstellung sicher verriegelt ist.
Stabile Ausführung
  • Der Spitzenkonus und der Kolben sind mit einem hochwertigen diamantähnlichen Kohlenstoff (DLC) beschichtet.
  • Funktionelles und minimalistisches Design garantiert besonders robuste Pipetten, die Tag für Tag zuverlässig und auf lange Sicht messen können.
Ein großes Display
  • Das Display zeigt die eingestellten Volumen an und ist problemlos ablesbar. Die Anordnung in tiefer Position ermöglicht auch das Ablesen während des Pipettierens, ohne die Handstellung ändern zu müssen.
Anwenderfreundliche Kalibrierung
  • Die IKA-Software für die Planung, Durchführung und Aufzeichnung von Kalibriertests für PETTE fix und vario ist besonders anwenderfreundlich.
Einfache Wartung und Einstellung
  • Die Volumeneinheit mit Kolben und Dichtung kann in nur wenigen einfachen Schritten zerlegt und gereinigt werden. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, kann sie ohne zusätzliches Werkzeug durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Modell Vario 1000 bis 10000 μL
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie PETTE
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H) 63 x 30 x 222 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.5 in.
Länge (metrisch) 222 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.2 in.
Breite (metrisch) 30 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8.7 in.
Höhe (metrisch) 222 mm
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Gewicht (metrisch) 0,108 kg