Learn More
Petrolether, spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15662800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15662800 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15662800 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 2617341L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
CAS 8032-32-4
Dichte 0.64 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 475 °F
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 25.8 psi (55 °C), 7.99 psi (20 °C)
MDL-Nummer MFCD00081849
UN-Nummer UN1268
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Siedepunkt 40 °C bis 60 °C
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane