Learn More
Petrolether, puriss, p.a., Reag. Ph. Eur., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petrolether |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Dichte | 0.661 bis 0.664 g/ml bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −26 °C (−14.8 °F) |
UN-Nummer | 1268 |
Güte | Puriss. p.a. |