Learn More
Petrolether, puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von DAB, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Petrolether |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB |
| Dichte | 0.642 bis 0.656 g/ml bei 20 °C |
| Menge | 25 l |
| Flammpunkt | −40 °C (−40 °F) |
| UN-Nummer | 1268 |
| Güte | puriss. |