Learn More
Petrolether, niedriger Siedepunkt, Honeywell
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Petroleum ether |
| Dichte | 0.63g/mL at 20°C |
| Siedepunkt | 30°C to 40°C |
| Menge | 500 mL |
| Flammpunkt | −49°C (−56.2°F) |
| UN-Nummer | UN1268 |