Learn More
Petrolether, Laborreagenz, bp 40 bis 60 °C, Honeywell™
Artikelnummer. 16626153 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
4 x 5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Packungsgröße:
4 Stück
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
16626153 5 L Aluminiumflasche 5 Liter
15611530 4 x 5 l Aluminiumflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 16626153 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 159675L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenz, Siedepunkt 40-60 °C
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC-Name 2-Methylpentan
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum Ether
Farbe Farblos
Dichte 0.65g/cu.cm at 20°C
Siedepunkt 40°C to 60°C (1013 hPa)
Flammpunkt −30°C (−22°F)
Geruch Characteristic
Verpackung Aluminiumflasche
Menge 5 L
UN-Nummer UN1268
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water
Güte Laborreagenzien
Physikalische Form Flüssigkeit