Learn More
Petroleum Ether, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31750801 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 31750801 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RSOP02004C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
(Ligroin)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleium Ether
CAS 8032-32-4
Azidität Vorhanden
Menge 4 L
Verpackung Amber Glass Bottle
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001 %
Siedepunkt 35 °C bis 60 °C
Güte ACS