Learn More
Petrolether, 40 bis 60 °C, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15524055 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15524055 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15524055 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 5280.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 CHF
    360.13 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 120.87 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Lösungsmittel, die speziell für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben entwickelt wurden.
  • Speziell entwickelt für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben.
  • Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Schmelzpunkt -40 °C
Namenshinweis Naphta mit niedrigem Siedepunkt (Benzol <0.1 %)
CAS 8032-32-4
Farbe Farblos
Azidität max. 0.0005 meq/g
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.6 bis 8 Vol.-%
Flammpunkt -18 °C
Zündpunkt 250 °C
Geruch Merkmal
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung max. 5 ppm
UN-Nummer 1268
Wasser max. 0.02 %
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Siedepunkt 40 °C bis 60 °C
Löslichkeitsinformationen Die Mischbarkeit mit Wasser bei 20 °C beträgt 0.020 g/l.
Güte Pestizid