Learn More
Petrolether, 35-60 °C, PHOTREX™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15568564 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15568564 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15568564 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 927003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine Lösungsmittel, die für die Verwendung in der UV-Spektralphotometrie, der Spektralphotometrie mit sichtbarem Licht und der IR-Spektralphotometrie bestimmt sind
    Für Spektrophotometrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis 35° bis 60 °C
CAS 8032-32-4
Menge 4 l
Flammpunkt −18.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.68 kg
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Güte PHOTREX™ Reagenz