Learn More
Petrolether 30-40 °C, extra rein, SLR Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11904071 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
5 l
25 l
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11904071 5 l Aluminiumdose 5 Liter
11488712 500 ml Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10635692 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10294150 25 l Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11904071 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/1400/MS21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isohexan, Pentan, 2-methyl, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 1,1-Dimethylbutan, Methylpentan, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -130 °C
Menge 5 l
Verpackung Aluminiumdose
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 514 mmHg 25
Siedepunkt 30 °C
IUPAC-Name Petrolether
Formelmasse 72.15 mol