Learn More
Riedel-de Haën Petrolether
Artikelnummer. 16696153
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
200 L
Packungsgröße:
18 Liter
200 Liter
7 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16696153 7 L 7 Liter
15954750 18 L 18 Liter
16686153 200 L 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 16696153 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 24587S7LRC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Petrolether, Puriss., niedrigsiedendes, mit Wasserstoff behandeltes Naphtha, erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB , 40 °C bis 60 °C (°Siedepunkt min. 75 %).
  • Honeywell Riedel-de Haen blickt auf eine über 200-jährige Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien zurück.
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym Petroleum benzin
IUPAC-Name Petrolether
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
pH Not applicable
Schmelzpunkt No data available
CAS Min. % >50.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.65 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt <-30°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss.
Dampfdruck No data available
Viskosität No data available
UN-Nummer UN3295
Siedepunkt 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Güte Arzneibuch