Learn More
Petrolatum, weiß, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10388903 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
10445091 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 CHF
    277.00 CHF / 10 Kilogramm
    Sparen 25.00 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8009-03-8
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
MDL-Nummer MFCD00147839
InChI-Schlüssel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC-Name 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indol
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolatum, white
Schmelzpunkt 50.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt >300.0°C
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikeimer
Menge 10 kg
Merck Index 14, 7185
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
Viskosität 5-8 mm2/s (100°C)
Güte Rein
Physikalische Form Pasten