Learn More
DiversifiedBiotech PetriSEAL™
Artikelnummer. 30282288
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
35 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30282288 Blau 35 Meter
30282322 Rot 35 Meter
30282318 Weiß 35 Meter
30282290 Gelb 35 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30282288 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. PSEAL108B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.35 CHF
    37.30 CHF / 35 Meter
    Sparen 5.05 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Passt sich an, um eine dichte Abdichtung zu bilden, und ist temperaturbeständig, wasserdicht und chemikalienbeständig.
  • PetriSeal™ Es dehnt sich und passt sich an, um eine dichte Abdichtung zu bilden, und ist temperaturbeständig, wasserdicht und chemikalienbeständig.
  • Es ist abrieb- und durchstoßfest und verhindert Dampfverluste, während es gleichzeitig die Gasaustauschrate verringert.
  • Verwenden PetriSeal™ mit Mikrotiterplatten, Petrischalen und Kulturplatten, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • Die Dichtung bleibt bis -30 °C flexibel °und hält einer kontinuierlichen Einwirkung von -40 °C °bis +77 °C °stand (bei kurzzeitiger Einwirkung bis zu 100 °C).
  • Tests haben gezeigt, dass PetriSeal™ hinterlässt auch nach zwei Jahren keine Klebereste
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 2,160 in.
Farbe Blau
Produkttyp Stretchfolie
Länge (metrisch) 5486.4 cm
Material Kunststoff