Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode Chamber
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
5 mm
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Erhältlich in 5 und 15 mm
- Wiederverwendbares Pyrex-Glas in Laborqualität
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Ex-vivo-Gewebeverabreichung oder Medikamentenverabreichung mit großen oder einzigartig geformten Gewebeproben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
| Material | Glas, Platin |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Beschreibung | Petrischalen-Platinelektrode, Elektrodenkammer, 5 mm-Spalt |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0,12 in. |
| Tiefe (metrisch) | 0,3 cm |
| Enthält | Nur Petrischalelektrodenkammer |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Mehr anzeigen |