Learn More
Buerkle™ Transparente PETG-Behälter mit weiter Öffnung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ulliKristallklares PETG/liliPP-Schraubdeckel PP, schwarz, mit PE-Dichtung/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31 mm |
| Material | PETG |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Breite (metrisch) | 46 mm |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |