Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Marke:  Fisherbrand™
176.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21927" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.87000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11889640
  • 228.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind in mehreren Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
  • Nicht-pyrogenisch
  • Konischer Boden
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Sterile und unsterile Ausführungen
  • Schwarze Graduierungen und weiße Beschriftungsfläche
  • 15 ml-Röhrchen sind in 0,5 ml-Unterteilungen von 2 bis 14,5 ml graduiert
  • 50 ml-Röhrchen sind in 0,5 ml-Unterteilungen von 5 bis 50 ml graduiert
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
95 kPa
Polypropylen
Im Gestell
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C)
Konisch
Konisch
17 mm
Zentrifugenröhrchen
15 ml
50
Karton mit 500 (10 Packungen mit je 50 Stück)
Steril
119 mm
Verschlusskappe mit Dichtring
0,5 mL
12.000 × g