Learn More
behr Labor-Technik™ PET-Flasche
Artikelnummer. 10527312
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10527312 250 ml 10 Stück
10537312 500 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527312 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00177033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65 CHF
    20.03 CHF / 10 Stück
    Sparen 53.62 CHF
    72% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unsere PET Weithals-Flaschen sind lebensmittelecht, weitgehend diffusionssicher und chemikalienbeständig. Die Flaschen tolerieren Temperaturen von -40 bis +60 °C und haben ein geringes Gewicht. Zudem sind diese Flaschen nicht leicht zu zerbrechen.
  • Leicht und lebensmittelsicher
    • Hohe chemische Beständigkeit
      • Weitgehend diffusionssicher
        • Temperaturbeständig von -40 … +60 °C
          • Glasklar
            • mit Verschluss aus weißem Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Weiß
Enthält Verschluss
Material Polypropylen
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Produkttyp Probenbehälter