Learn More
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12682022
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
125 mm
Ausführung:
Glasiert
Rau
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ausführung Packungsgröße
12682022 125 mm Rau 1 Stück
13471869 110 mm Glasiert 1 Stück
12695327 110 mm Rau 1 Stück
13481869 125 mm Glasiert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12682022 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 718347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.93 CHF
    21.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.11 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion. Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Zerstoßen von Feststoffen in Pulver zur leichteren Handhabung. Die Stößel sind in rauh und glatt lieferbar. Geeignet für die Pyrex™ Mörser (separat lieferbar).
  • Ideal zum Zerkleinern von Feststoffen zu Pulver für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
  • Wahlweise mit rauer oder glatter Oberfläche
  • Zur Verwendung mit Pyrex™ Mörsern (separat lieferbar)
Spezifikation
Produkttyp Stößel
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrex™ Mörser
Länge (metrisch) 125 mm
Ausführung Rau