Learn More
Haldenwanger™ Stößel
Stößel
Marke:  Haldenwanger™ 56/00/glazed
Additional Details : Gewicht : 0.06500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12081802
  • 31.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glasierte Mahloberflächen.
Spezifikation
Spezifikation
24mm
Stößel
115mm
Stößel