Learn More
Wheaton™ Stößel
Artikelnummer. 10342252 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2mL
Gehäuse 5mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10342252
Marke: Wheaton™ 357966
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 6,35mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2mL
Material Edelstahlwelle/PTFE-Spitze
Produkttyp Stößel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für sterile Homogenisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung mit der Potter-Elvehjem 2 ml-Gewebemühle
Stößelmaterial Edelstahlwelle/PTFE-Spitze