Learn More
Pestizid-Ersatzmischung 541 2000 μg/ml in Toluol:Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327600 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327600 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000541TH
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209
CAS 877-09-8, 1770-80-5, 2051-24-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane/Toluene
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 2000 μg/mL∣PCB No. 209 2000 μg/mL