Learn More
Pestizidmischung C in MeCl2:Aceton:MeOH:MtBE 5:2:2:1, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 1 mL
Packungsgröße:
4 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321983 4 x 1 mL 4 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321983 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000053DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
CAS 120-83-2, 94-75-7, 94-82-6, 1570-64-5, 1689-84-5, 1702-17-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 4 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenol 200 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 200 μg/mL∣4-Chloro-2-methylphenol 200 μg/mL∣Bromoxynil 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Dichlorprop 200 μg/mL∣Diclofop methyl 200 μg/mL∣Hexaconazole 200 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPB 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Quinchlorac 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL∣Trifluralin 200 μg/mL∣Clopyralid 1000 μg/mL∣Fluroxypyr 1000 μg/mL∣Imazamox 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL