Learn More
Sartorius PES Tangentialfluss-Filtrationskassette für bis zu 1 Liter
Artikelnummer. 30178729 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO unitSize
30178729 50 kDa 2 Stück
30178717 5 kDa 2 Stück
30178720 10 kDa 2 Stück
30178725 30 kDa 2 Stück
30178727 100 kDa 2 Stück
30178714 300 kDa 2 Stück
30178710 1000 kDa 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30178729 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VFS050P0050SV
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plug-and-Play-Tangentialflussfiltrationskassette aus PES für die Ultrafiltration und Diafiltration von Probenvolumina im mittleren Bereich.
  • Verbinden Sie die Kassetten schnell und sicher mit einer geeigneten Pumpe und passenden Reservoirs – direkt nach dem Auspacken.
  • Das All-in-One-Design macht teure Kassettenhalter und TFF-Systeme überflüssig.
  • Durch den optimierten Strömungspfad und den festen Okklusionsbegrenzer entfällt der Aufwand, der normalerweise für TFF erforderlich ist.
  • Hochleistungs-PES oder Hydrosart™ RC Membranen gewährleisten maximale Ausbeuten.
  • Verbessern Sie die Sicherheit für Sie und Ihre Probe, ohne dass Spülen oder Reinigen erforderlich ist.
  • Kassetten enthalten 30 bis 60 % weniger Kunststoff und werden nur mit dem benötigten Schlauch geliefert.
  • Membranmaterial: PES
  • Empfohlene Zufuhrmenge: 500 bis 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Zur Verwendung mit (Geräte) Peristaltikpumpe
Material Polycarbonat
Material (Membran) PES
MWCO 50 kDa
Probenvolumen 0,5 bis 1 Liter
Sterilität Unsteril
Typ TFF-Kassette
Volumen (metrisch) 1 L