Learn More
Cytiva Whatman™ PolyCap PES 36
Artikelnummer. 11369134
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11369134
Marke: Cytiva 2642
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der unsterile PolyCap™ PES (Polyethersulfon) Kapselfilter kombiniert einen Mikrofaser-Vorfilter aus Glas und eine Polyethersulfon-Membran, die die Lebensdauer des Filters verlängert.
  • Ermöglicht die einfache Filtration großer Volumina mit schwierigen Proben.
  • Die Polyethersulfon-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, ist bio-sicher und hat ausgezeichnete Flussraten.
  • Ultrasauber, ohne Tensid oder Form-Trennmittel.
  • Gehäuse thermisch zusammengefügt (keine Klebstoffe oder Fremdstoffe).
  • Prüfbar auf Integrität durch Siedepunkt-Druckabfall oder Vorwärtsflussverfahren.
  • Bietet einen äußerst effektiven Filtrationsbereich bei kleiner Größe. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 0,2 μm
Anzahl pro Packung 5
Menge 5Pack
Stabilität Unsteril
Typ Polycap
Durchmesser (metrisch) Scheibe 36 mm