missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perylene, TRC

Artikelnummer. 30421747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421747 10 g
30417689 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29130010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 198-55-0
Summenformel C20 H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Synonym Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
IUPAC-Name Perylen
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perylene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Formelmasse 252.0939
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.