Learn More
Perylene, TRC
Artikelnummer. 30417689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417689 25 g
30421747 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29130025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198-55-0
Summenformel C20 H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Synonym Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
IUPAC-Name Perylen
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perylene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Formelmasse 252.0939