Learn More
Perylen-3-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30329501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329501 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44377010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Summenformel C21H12O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
IUPAC-Name Perylen-3-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
Formelmasse 280.0888