Learn More
Eppendorf™ Personalkarte
Artikelnummer. 10399424 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Mastercycler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10399424 Für Mastercycler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10399424 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5332300018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 CHF
    26.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.71 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In seinem 25 Positions-Universalblock können 25 x 0.2 ml-Röhrchen, 16 x 0.5 ml-Röhrchen oder Mikrotiterplatten in einem 5 x 5-Raster untergebracht werden.
Der universelle Block mit 25 Positionen bietet Platz für 25 x 0,2 ml Reagenzgläser, 16 x 0,5 ml Reagenzgläser oder Mikrotiterplatten in einem 5 x 5 Raster. Der Temperaturregelbereich erstreckt sich von 4 °C bis 99 °C. Software und Personalkarten bieten ein Maß an Flexibilität, das die PCR-Prüfung erleichtern wird.* Experimente.
  • Universalblock für 25 x 0,2 ml Reagenzgläser, 16 x 0,5 ml Reagenzgläser oder eine 5 x 5 Mikrotiterplatte.
  • Temperaturfühler
  • Heizung und Kühlung mittels fortschrittlicher Peltier-Technologie
  • Temperaturregelbereich 4 °C °bis 99 °C
  • Temperaturgleichmäßigkeit über den gesamten Universalblock ±0,6 °C
  • Heizbarer Deckel
  • Einfache Programmierung, maximale Flexibilität
  • Vierzeiliges Display
  • Kleine Stellfläche (B x T x H), mm 180 x 350 x 250
  • RS-232-Schnittstelle
  • Ermöglicht den einfachen Datentransfer zwischen zwei oder mehr™ Mastercyclern.
  • Auf jeder Karte können bis zu zehn Programme gespeichert werden.
  • Eine Karte im Lieferumfang enthalten. Ein kompakter, thermischer Cycler, der neben Geschwindigkeit und exakter Blockhomogenität ein Höchstmaß an Betriebsflexibilität garantiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mastercycler
Produkttyp Personalkarte
Menge Je 1