missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perphenazin, TRC

Artikelnummer. 30006328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006328 1 g 1 Gramm
30011747 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2911001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-39-9
Summenformel C21 H26 Cl N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 403.97
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, γ-[4-(β-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)Propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perphenazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formelmasse 403.1485
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.