Learn More
Perphenazin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30425608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425608 25 mg 25 Milligramm
30411889 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29110525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10078-25-8
Summenformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 419.97
Synonym 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-Chlor-5-Oxophenothiazin-10-yl)Propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perphenazine Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formelmasse 419.1434
Reinheit (%) >95%