Learn More
Perphenazin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perphenazine |
| CAS | 58-39-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Perphenazine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H26 Cl N3 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Fluphenazine Dihydrochloride Imp. E (EP), Fluphenazine Imp. E (EP), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, gamma-[4-(beta-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity E, Fluphenazine Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Mehr anzeigen |