Learn More
Perphenazin 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459686 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459686 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0826.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perphenazine
CAS 58-39-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perphenazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 Cl N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. E (EP), Fluphenazine Imp. E (EP), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, gamma-[4-(beta-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity E, Fluphenazine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 403.97
Menge 1 mL
Formelmasse 403,1485 g/mol