Learn More
Cole-Parmer™ Peroxide-Cured Silicone Tubing
Artikelnummer. 30178804 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 30178804
Marke: Cole-Parmer™ 5012145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible tubing offers long shelf life and resists kinking and tearing.
  • Exhibits good heat, cold, ozone, UV, and abrasion resistance
  • Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications
  • Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, ADCF
Autoklavierbar Not Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Rubber
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -70°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -56°C
Farbe Clear
Flexibility Very Flexible
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Produkttyp Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.