Beschreibung
- Zeigt gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon, UV-Strahlung und Abrieb.
- Ideal für allgemeine, Labor- und Einweganwendungen
- Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS, ADCF |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Gummi |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Mehr anzeigen |
Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.