Learn More
Ismatec™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Artikelnummer. 12428620 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
12428620 26 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12428620 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 0762526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 CHF
    147.66 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.34 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduzieren Sie das Risiko von Partikelanhaftungen dank der glatten Innenoberfläche
  • Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.89 mm
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kunststoffschläuche und andere Schläuche mit Mikrobohrung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 26
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Microbore Schläuche