Learn More
Ismatec™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
24
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) |
| Beschreibung | Ähnlich wie SC0449 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,76 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Produktlinie | Pumpenserie C/L |
| Schlauchgröße | 24 |
| Show More |