Learn More
Ismatec™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Artikelnummer. 11927935
Click to view available options
Schlauchgröße:
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11927935
Marke: Ismatec™ 0762548
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reduzieren Sie das Risiko von Partikelanhaftungen dank der glatten Innenoberfläche
  • Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Beschreibung Ähnlich wie SC0461
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2,79 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Produktlinie Pumpenserie C/L
Schlauchgröße 48
Flussrate 66 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Schlauch mit Mikrobohrung