Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Gelbe, raucharme, halogenfreie Schrumpfschlauch-Etiketten für Drähte und Kabel für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898734 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 8 AWG
16 bis 10 AWG
2 bis 0000 AWG
20 bis 16 AWG
24 bis 20 AWG
6 bis 1 AWG
8 bis 4 AWG
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
31,75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
75 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Höhe (metrisch) Packungsgröße
17898734 0,182 x 1 in. 24 bis 20 AWG 4,62 mm 100 Stück
17839024 0,182 x 1,75 in. 24 bis 20 AWG 4,62 mm 100 Stück
17869124 0,235 x 1 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 100 Stück
17819034 0,235 x 1,75 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 100 Stück
17859124 0,335 x 1 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 100 Stück
17889214 0,335 x 1,75 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 100 Stück
17818834 0,439 x 1 in. 12 bis 8 AWG 11,15 mm 100 Stück
17838964 0,439 x 1,75 in. 12 bis 8 AWG 11,15 mm 100 Stück
17818824 0,645 x 1 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 100 Stück
17879034 0,645 x 1,75 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 100 Stück
17828934 0,851 x 1 in. 6 bis 1 AWG 21.62 mm 100 Stück
17848774 0,851 x 1,75 in. 6 bis 1 AWG 21.62 mm 100 Stück
17879084 1,25 x 1 in. 2 bis 0000 AWG 31,75 mm 75 Stück
17829084 1,25 x 1,75 in. 2 bis 0000 AWG 31,75 mm 75 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17898734 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 CHF
    167.33 CHF / 100 Stück
    Sparen 18.67 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Schrumpfschlauch B-7641 von Brady™ ist ein raucharmes, halogenfreies Kennzeichnungsmaterial, das zur Draht- und Kabelkennzeichnung verwendet wird.
  • Aus halogenfreien, flexiblen, flammhemmenden, wärmeschrumpfenden Polyolefinschläuchen
  • Flammhemmend und geringe Rauchentwicklung
  • Kompatibel mit den derzeit strengsten Anforderungen auf dem Markt zur Verbesserung der Brandsicherheit
  • Schrumpfverhältnis 2:1
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern und dem™ halogenfreien Farbband der Brady R6000-Serie.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkannt
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +221 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +105 °C
Drahtstärke 24 bis 20 AWG
Abmessungen (L x B) 0,182 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,182 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 4,62 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,094 in.
Durchmesser (metrisch) 2.39 mm
Alternate Part Number M7-094-1-7641-YL