Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Wartung von Elektrik und Beleuchtung
- Brady™ PermaSleeve™ Gelbe Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
-
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Brady™ PermaSleeve™ Gelbe Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17849214
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
1,667 x 1 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
6 bis 0000 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,094 in.
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Drahtstärke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17849214 | 0,182 x 1 in. | 28 bis 20 AWG | 0,094 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17841409 | 0,182 x 1 in. | 28 bis 20 AWG | 0,094 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17888934 | 0,182 x 1,75 in. | 28 bis 20 AWG | 0,094 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17851429 | 0,182 x 1,75 in. | 28 bis 20 AWG | 0,094 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17869184 | 0,235 x 1 in. | 22 bis 16 AWG | 0,125 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17821469 | 0,235 x 1 in. | 22 bis 16 AWG | 0,125 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17821539 | 0,235 x 1,75 in. | 22 bis 16 AWG | 0,125 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17829204 | 0,235 x 1,75 in. | 22 bis 16 AWG | 0,125 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17849074 | 0,335 x 1 in. | 20 bis 10 AWG | 0,187 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17811639 | 0,335 x 1 in. | 20 bis 10 AWG | 0,187 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17808764 | 0,335 x 1,75 in. | 20 bis 10 AWG | 0,187 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17861429 | 0,335 x 1,75 in. | 20 bis 10 AWG | 0,187 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17818964 | 0,439 x 1 in. | 16 bis 8 AWG | 0,25 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17898754 | 0,439 x 1,75 in. | 16 bis 8 AWG | 0,25 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17861399 | 0,444 x 1 in. | 16 bis 8 AWG | 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17861579 | 0,444 x 1,75 in. | 16 bis 8 AWG | 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17831699 | 0,645 x 1 in. | 12 bis 4 AWG | 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17809004 | 0,645 x 1 in. | 12 bis 4 AWG | 0,375 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17851389 | 0,645 x 1,75 in. | 12 bis 4 AWG | 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17868764 | 0,645 x 1,75 in. | 12 bis 4 AWG | 0,375 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17861489 | 0,851 x 1 in. | 8 bis 1 AWG | 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17839114 | 0,851 x 1 in. | 8 bis 1 AWG | 0,5 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17881569 | 0,851 x 1,75 in. | 8 bis 1 AWG | 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17899074 | 0,851 x 1,75 in. | 8 bis 1 AWG | 0,5 in. | M710, BMP71 | 100 Stück |
| 17801479 | 1,25 x 1 in. | 6 bis 0000 AWG | 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17811399 | 1,25 x 1,75 in. | 6 bis 0000 AWG | 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 100 Stück |
| 17881509 | 1,667 x 1 in. | 2 bis 500 MCM | 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50 Stück |
| 17889024 | 1,667 x 1 in. | 2 bis 500 MCM | 1 in. | M710, BMP71 | 50 Stück |
| 17851369 | 1,667 x 1,75 in. | 2 bis 500 MCM | 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50 Stück |
| 17828834 | 1,667 x 1,75 in. | 2 bis 500 MCM | 1 in. | M710, BMP71 | 50 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17849214
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
174653
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
- Selbstverlöschende Etiketten
- Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
- Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1) |
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M710, BMP71 |
| Menge | 100 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -67 °F bis +275 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -55 °C bis +135 °C |
| Drahtstärke | 28 bis 20 AWG |
| Abmessungen (L x B) | 0,182 x 1 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,182 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25.4 mm |
| Höhe (metrisch) | 4.62 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,094 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 2.39 mm |
| Alternate Part Number | M7-094-1-342-YL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |