Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Artikelnummer. p-200007421
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
Packungsgröße:
200 Stück
300 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 17811569
Marke: Brady™ 173971
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung für die tragbaren M610, BMP61, M611. Können auch mit dem BMP™71 und M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT-BK) verwendet wird.
  • PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
  • Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Spezifikation
Beschreibung PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe White
Ausführung Matt
Format Blatt
Material Polyolefin
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten pro Zeile 2
Menge 200 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to +135°C
Drahtstärke 28 to 20 AWG
Dimensions (LxW) 12,70 x 4,62 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.182 in.
Länge (metrisch) 4.62 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-WT-2