Learn More
Brady™ PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen für M610, BMP61, M611, M710 und BMP71 Drucker
Artikelnummer. 17811569
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 16,38 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
8,38 x 8,51 mm
Packungsgröße:
200 Stück
300 Stück
400 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17811569 12,70 x 4,62 mm 200 Stück
17821369 14,81 x 5,97 mm 300 Stück
17821479 12,70 x 5,97 mm 200 Stück
17811499 22,23 x 8,51 mm 200 Stück
17861479 14,81 x 8,51 mm 300 Stück
17841369 11,18 x 8,51 mm 400 Stück
17831479 12,70 x 8,51 mm 200 Stück
17881489 8,38 x 8,51 mm 300 Stück
17801649 14,81 x 11,28 mm 300 Stück
17801559 22,23 x 11,28 mm 200 Stück
17871549 12,70 x 11,28 mm 200 Stück
17871419 12,70 x 16,38 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17811569 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173971
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Kabelmarkierhülsen für M610-, BMP61- und M611-Drucker. Kann auch auf dem gedruckt werden BMP™ 71 Etikettendrucker und M710 Drucker, vorausgesetzt, der Rollenadapter (M71-ADAPT-BK) wird verwendet.
  • PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Kabelmarkierhülsen für M610-, BMP61- und M611-Drucker.
  • Kann auch auf dem Etikettendrucker BMP™71 und dem Drucker M710 gedruckt werden, vorausgesetzt, der Rollenadapter (M71-ADAPT-BK) wird verwendet.
Spezifikation
Beschreibung PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen für M610, BMP61, M611, M710 und BMP71
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Blatt
Material Polyolefin
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten pro Zeile 2
Menge 200 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 28 bis 20 AWG
Abmessungen (L x B) 12,70 x 4,62 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,182 in.
Länge (metrisch) 4.62 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-WT-2