Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Weiße, raucharme, halogenfreie Schrumpfschlauch-Etiketten für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898764 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 8 AWG
16 bis 10 AWG
2 bis 0000 AWG
20 bis 16 AWG
24 bis 20 AWG
6 bis 1 AWG
8 bis 4 AWG
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
31,75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
75 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Höhe (metrisch) Unit Size
17898764 0,645 x 1 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 100 Stück
17868794 0,182 x 1 in. 24 bis 20 AWG 4,62 mm 100 Stück
17878804 0,182 x 1,75 in. 24 bis 20 AWG 4,62 mm 100 Stück
17868864 0,235 x 1 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 100 Stück
17828964 0,235 x 1,75 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 100 Stück
17818764 0,335 x 1 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 100 Stück
17889084 0,335 x 1,75 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 100 Stück
17878964 0,439 x 1 in. 12 bis 8 AWG 11,15 mm 100 Stück
17839184 0,439 x 1,75 in. 12 bis 8 AWG 11,15 mm 100 Stück
17858834 0,645 x 1,75 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 100 Stück
17839214 0,851 x 1 in. 6 bis 1 AWG 21.62 mm 100 Stück
17809084 0,851 x 1,75 in. 6 bis 1 AWG 21.62 mm 100 Stück
17818784 1,25 x 1 in. 2 bis 0000 AWG 31,75 mm 75 Stück
17878884 1,25 x 1,75 in. 2 bis 0000 AWG 31,75 mm 75 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17898764 Supplier Brady™ Supplier No. 174620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 CHF
    184.50 CHF / 100 Stück
    Sparen 21.50 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Schrumpfschlauch B-7641 von Brady™ ist ein raucharmes, halogenfreies Kennzeichnungsmaterial, das zur Draht- und Kabelkennzeichnung verwendet wird.
  • Aus halogenfreien, flexiblen, flammhemmenden, wärmeschrumpfenden Polyolefinschläuchen
  • Flammhemmend und geringe Rauchentwicklung
  • Kompatibel mit den derzeit strengsten Anforderungen auf dem Markt zur Verbesserung der Brandsicherheit
  • Schrumpfverhältnis 2:1
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern und dem™ halogenfreien Farbband der Brady R6000-Serie.
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkannt
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +221 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +105 °C
Drahtstärke 8 bis 4 AWG
Abmessungen (L x B) 0,645 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,645 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 16.38 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-375-1-7641