Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Weiße, hochtemperaturbeständige Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17891609 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1,75 in.
1,667 x 1 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
00 AWG bis 500 MCM
12 bis 8 AWG
16 bis 10 AWG
2 bis 0000 AWG
20 bis 16 AWG
26 bis 18 AWG
6 bis 1 AWG
8 bis 4 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,094 in.
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
1 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17891609 0,335 x 1 in. 16 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17851359 0,182 x 1 in. 26 bis 18 AWG 0,094 in. 100 Stück
17821449 0,182 x 1,75 in. 26 bis 18 AWG 0,094 in. 100 Stück
17831579 0,235 x 1 in. 20 bis 16 AWG 0,125 in. 100 Stück
17811539 0,235 x 1,75 in. 20 bis 16 AWG 0,125 in. 100 Stück
17831559 0,335 x 1,75 in. 16 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17801619 0,444 x 1 in. 12 bis 8 AWG 0,25 in. 100 Stück
17801629 0,444 x 1,75 in. 12 bis 8 AWG 0,25 in. 100 Stück
17891579 0,645 x 1 in. 8 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17891419 0,645 x 1,75 in. 8 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17881469 0,851 x 1 in. 6 bis 1 AWG 0,5 in. 100 Stück
17811659 0,851 x 1,75 in. 6 bis 1 AWG 0,5 in. 100 Stück
17841569 1,25 x 1,75 in. 2 bis 0000 AWG 0,75 in. 100 Stück
17821619 1,667 x 1 in. 00 AWG bis 500 MCM 1 in. 50 Stück
17861369 1,667 x 1,75 in. 00 AWG bis 500 MCM 1 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17891609 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 CHF
    238.63 CHF / 100 Stück
    Sparen 5.37 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PermaSleeve™ Hochtemperatur-Drahtmarkierungs-Schrumpfschlauch-Etiketten sind speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und niedrigem Vakuum und starker Ausgasung konzipiert.
  • Industrietaugliche, lichtecht, flammhemmend
  • Erfüllt die Anforderungen der NASA Vacuum Outgasung Specification SP-R-0022A
  • Kann in Anwendungen verwendet werden, die eine höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmierstoffe und Hochleistungsreinigungsmittel erfordern
  • Hergestellt aus B-345 Polyvinylidendifluorid
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-konform, UL-anerkannt
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material PVDF
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +437 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +225 °C
Drahtstärke 16 bis 10 AWG
Abmessungen (L x B) 0,335 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,335 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 8.51 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,187 in.
Durchmesser (metrisch) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-1-345-WT