Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Weiße Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17881429
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
1,667 x 1 in.
1,667 x 1,75 in.
1,66 x 1 in.
1,66 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
6 bis 0000 AWG
8 bis 1 AWG
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17881429 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17879184 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG M710, BMP71 100 Stück
17841679 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17878974 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG M710, BMP71 100 Stück
17881679 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17818884 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG M710, BMP71 100 Stück
17861379 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17878824 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG M710, BMP71 100 Stück
17851599 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17898874 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG M710, BMP71 100 Stück
17811409 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17849034 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG M710, BMP71 100 Stück
17808964 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG M710, BMP71 100 Stück
17841649 0,444 x 1 in. 16 bis 8 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17821649 0,444 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17891519 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17879074 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG M710, BMP71 100 Stück
17811489 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17868834 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG M710, BMP71 100 Stück
17881619 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17808774 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG M710, BMP71 100 Stück
17881379 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17841379 1,25 x 1 in. 6 bis 0000 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17838834 1,66 x 1 in. 2 bis 500 MCM M710, BMP71 50 Stück
17828764 1,66 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM M710, BMP71 50 Stück
17831629 1,667 x 1 in. 2 bis 500 MCM M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50 Stück
17891599 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50 Stück
17801639 1,25 x 1,75 in. 6 bis 0000 AWG M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 17881429 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173588
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 28 bis 20 AWG
Abmessungen (L x B) 0,182 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,182 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 4.62 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,094 in.
Durchmesser (metrisch) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-WT