Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Rote Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17871429 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,235 x 1 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1,75 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,094 in.
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17871429 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17811669 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. 100 Stück
17821639 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. 100 Stück
17811469 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17861699 0,444 x 1 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. 100 Stück
17831639 0,444 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. 100 Stück
17821559 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17841699 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17821509 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. 100 Stück
17821689 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM 1 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17871429 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.10 CHF
    75.77 CHF / 100 Stück
    Sparen 1.33 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Rot
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 20 bis 10 AWG
Abmessungen (L x B) 0,335 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,335 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 8.51 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,187 in.
Durchmesser (metrisch) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-1-342-RD