Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Raucharme, halogenfreie, wärmeschrumpfende Etiketten
Artikelnummer. 17991950 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5,5 ft. x 0,235 in.
5,5 ft. x 0,335 in.
5,5 ft. x 0,439 in.
5,5 ft. x 0,645 in.
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Packungsgröße
17991950 5,5 ft. x 0,235 in. Weiß 1 Stück
17901960 5,5 ft. x 0,235 in. Gelb 1 Stück
17831769 5,5 ft. x 0,335 in. Weiß 1 Stück
17871789 5,5 ft. x 0,335 in. Gelb 1 Stück
17831749 5,5 ft. x 0,439 in. Weiß 1 Stück
17811829 5,5 ft. x 0,439 in. Gelb 1 Stück
17891739 5,5 ft. x 0,645 in. Weiß 1 Stück
17891819 5,5 ft. x 0,645 in. Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17991950 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 CHF
    104.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.57 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drähte und Kabel lassen sich dauerhaft mit dem raucharmen, halogenfreien Polyolefin-Etikettenmaterial B-7641 kennzeichnen. Vorkonfektioniert, passend für die meisten Draht- und Kabelbaugruppen. Drucken mit einem Brady™ Handetikettiergerät.
  • Konzipiert für Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr und in der Schifffahrt, wo schwer entflammbare, raucharme Drahtmarkierungsmaterialien erforderlich sind.
  • Flammhemmend und beständig gegen Temperaturen von -30 °C bis 105 °C (-22 °F °bis 221 °F)
  • Schnelles Schrumpfen mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; haftet mit einem Heißluftgebläse schnell und dauerhaft an Drähten (Brady Artikel PMS-HG-1)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS-6853 (1999) Fahrzeugkategorie 1A; EN-45545-2, Anforderung 24, Fahrzeugkategorie HL3; Halogenfrei, entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrische Kennzeichnung; Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 1 Klebeband/Kassette
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis 221 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis 105 °C
Drahtstärke 20 AWG - 16 AWG
Abmessungen (L x B) 5,5 ft. x 0,235 in.
Länge (angloamerikanisch) 5.5 ft.
Länge (metrisch) 1.68 m
Breite (angloamerikanisch) 0,235 in.
Breite (metrisch) 0.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,235 in.
Höhe (metrisch) 5.97 mm
Alternate Part Number M4C-125-7641