Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschlauch-Etiketten für Drähte und Kabel für M6/M7-Drucker, gedreht auf Trägerpapier
Artikelnummer. 17879204 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 2 in.
0,235 x 2 in.
0,335 x 2 in.
0,444 x 2 in.
0,645 x 2 in.
0,851 x 2 in.
1,25 x 2 in.
1,667 x 2 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
6 bis 0000 AWG
8 bis 1 AWG
Farbe:
Gelb
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11.28 mm
16.38 mm
21.62 mm
31,75 mm
42.34 mm
Packungsgröße:
70 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Farbe Höhe (metrisch) Packungsgröße
17879204 0,335 x 2 in. 20 bis 10 AWG Schwarz 8.51 mm 70 Stück
17891629 0,182 x 2 in. 28 bis 20 AWG Weiß 4,62 mm 70 Stück
17801519 0,235 x 2 in. 22 bis 16 AWG Weiß 5,97 mm 70 Stück
17851569 0,335 x 2 in. 20 bis 10 AWG Weiß 8.51 mm 70 Stück
17871699 0,444 x 2 in. 16 bis 8 AWG Weiß 11.28 mm 70 Stück
17871709 0,645 x 2 in. 12 bis 4 AWG Weiß 16.38 mm 70 Stück
17861469 0,851 x 2 in. 8 bis 1 AWG Weiß 21.62 mm 70 Stück
17801409 1,25 x 2 in. 6 bis 0000 AWG Weiß 31,75 mm 70 Stück
17831429 1,667 x 2 in. 2 bis 500 MCM Weiß 42.34 mm 70 Stück
17878954 0,182 x 2 in. 28 bis 20 AWG Schwarz 4,62 mm 70 Stück
17819174 0,235 x 2 in. 22 bis 16 AWG Schwarz 5,97 mm 70 Stück
17858784 0,444 x 2 in. 16 bis 8 AWG Schwarz 11.28 mm 70 Stück
17829184 0,645 x 2 in. 12 bis 4 AWG Schwarz 16.38 mm 70 Stück
17878944 0,851 x 2 in. 8 bis 1 AWG Schwarz 21.62 mm 70 Stück
17889124 1,25 x 2 in. 6 bis 0000 AWG Schwarz 31,75 mm 70 Stück
17879214 1,667 x 2 in. 2 bis 500 MCM Schwarz 42.34 mm 70 Stück
17851409 0,182 x 2 in. 28 bis 20 AWG Gelb 4,62 mm 70 Stück
17891429 0,235 x 2 in. 22 bis 16 AWG Gelb 5,97 mm 70 Stück
17821569 0,335 x 2 in. 20 bis 10 AWG Gelb 8.51 mm 70 Stück
17861559 0,444 x 2 in. 16 bis 8 AWG Gelb 11.28 mm 70 Stück
17801529 0,645 x 2 in. 12 bis 4 AWG Gelb 16.38 mm 70 Stück
17851489 0,851 x 2 in. 8 bis 1 AWG Gelb 21.62 mm 70 Stück
17841429 1,25 x 2 in. 6 bis 0000 AWG Gelb 31,75 mm 70 Stück
17871379 1,667 x 2 in. 2 bis 500 MCM Gelb 42.34 mm 70 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17879204 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 CHF
    118.22 CHF / 70 Stück
    Sparen 13.78 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
  • Drehbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Schwarz
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 70 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 20 bis 10 AWG
Abmessungen (L x B) 0,335 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,335 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Höhe (metrisch) 8.51 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,187 in.
Durchmesser (metrisch) 4.75 mm
Alternate Part Number M6-187-2-342-BK-R